Gamme complète de solutions étalons ICP-MS à 10 mg/l
Solutions étalons ICP-MS (68 éléments individuels) pour l'étalonnage/analyse des traces métalliques
Large gamme de solutions étalons ICP-MS individuels à 10 mg/l accompagnées de certificats d'analyse complets (traçables selon les normes NIST, contrôlés par un laboratoire accrédité ISO 17025 et conformes au guide ISO 34).
- Produits à partir d'acides de haute pureté, de l'eau ASTM 18 MΩ et des sels 99,999%
- Solution dosée par titrage
- Concentration finale vérifiée par rapport à des solutions de référence NIST
- Produits par un fournisseur accrédité selon la norme ISO 17025 et le guide ISO 34
- Certificat d'analyse complet fourni avec le produit dans un sac individuel en plastique