Normes de densité
182 normes de densité pour une utilisation à différentes températures (15 °C, 20 °C, 25 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 80 °C)
Large éventail de normes de densité conformes aux normes ASTM D1480-12 relatives aux mesures de densité ou de densité relative (gravité spécifique) avec un pycnomètre Bingham.
- Haute précision
- Vérifiées en utilisant un pycnomètre de Bingham
- Tous les produits ont été testés conformément aux normes ASTM D1480-12
- Homogènes, traçables, certifiés
- Certificats d'analyse et fiches de données de sécurité disponibles en ligne