Combinaisons CHF5CB VWR®
Ne faites aucune concession sur le confort ou la sécurité
Vous cherchez une bonne protection de base pour les applications moins exigeantes en termes de protection ? Ces combinaisons VWR CHF5CB ne sont pas trop chaudes quand elles sont portées et ne sont pas aussi fragiles que les combinaisons en film microporeux. Elles fournissent une meilleure protection par rapport aux combinaisons SMS et répondent à vos exigences en matière de budget.
- Cat. III, types 5/6, protection chimique
- Doux au toucher : touchez le vêtement et sentez la différence
- Meilleur équilibre entre protection et confort
- Fabriquées à partir d'un nouveau tissu en polyéthylène non tissé à petit prix
- Conception et emballage optimisés
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.