Gants jetables à double revêtement en nitrile et néoprène Microflex® 93-260
Gant jetable en composite synthétique résistant aux produits chimiques le plus fin qui soit
- Conception à trois couches pour une protection supérieure contre les produits chimiques nocifs, y compris les acides, les solvants et les bases
- Conception mince pour une meilleure sensibilité tactile et dextérité
- Matériau ultra-doux et conception ergonomique garantissant un ajustement, des sensations et une souplesse excellents pour une plus longue durée d'utilisation
- Limite de qualité acceptable inférieure contre les trous d'épingles (AQL 0,65) et longue manchette pour une protection fiable contre les substances dangereuses
- Formule et traitement sans silicone garantissant une meilleure protection des produits