Solutions pour les tâches biopharmaceutiques
Connectez-vous avec nous pour la simplicité à usage unique
Bénéficiez de la commodité de notre expertise à l’avant-garde du secteur, de notre offre complète de produits et de nos assemblages personnalisés, pour l’intégralité de vos tâches.
Faites en sorte que vos tâches de biotransformation à usage unique soient performantes et rapides à réaliser. Permettez-nous de personnaliser vos assemblages, ou bien faites votre choix parmi notre large gamme de produits afin d'élaborer le vôtre. Choisissez les assemblages personnalisés à usage unique stériles Masterflex, et éliminez le travail d'assemblage, de stérilisation et de validation d'un simple coup de fil. Ou bien sélectionnez chaque composant pour construire vos propres assemblages. Sinon, nous proposons la plus large sélection de marques éprouvées sur marché de la biotransformation pour ce qui est des tuyaux, des raccords, des joints, des raccords sanitaires, des pinces, et bien plus encore.
Le choix est trop vaste ? Consultez nos experts techniques pour vous aider à avoir exactement ce dont vous avez besoin, de sorte que vous pourrez commencer à profiter de nombreux bienfaits des systèmes à usage unique : moins de risques de contamination croisée, moins d’investissements en capitaux, plus de nettoyage ni de stérilisation, des temps de traitement réduits, rééchelonnage avec un investissement supplémentaire limité, et bien d’autre encore.
Tâches de biotransformation faites confiance à Masterflex
Masterflex propose la plus large sélection de marques éprouvées sur marché de la biotransformation pour ce qui est des tuyaux, des raccords, des joints, des raccords sanitaires, des pinces, et bien plus encore. Le choix est trop vaste ? Consultez nos experts techniques pour vous aider à avoir exactement ce dont vous avez besoin. Peu importe ce qui est nécessaire à votre processus : filtration, lignes de liquides, rétention du processus, contrôle du processus, génération de cellules, ou échantillonnage, vous pouvez compter sur Masterflex pour vous fournir le composant exact qu'il vous faut pour renforcer votre efficacité.
En savoir plus sur notre service d'assemblages personnalisés
Préparation des milieux de culture : Une étape essentielle dans le processus en amont
La préparation des milieux de culture constitue un processus en amont pendant lequel on prépare la solution de culture cellulaire. Elle nécessite un temps et des efforts non négligeables, avec des approches innovantes, dont le recours à une technologie à usage unique, tout au long du processus. Chacune de ces approches a été configurée individuellement, en fonction de l’application du fabricant. Les pompes péristaltiques jouent un rôle important dans le dosage des quantités exactes de nutriments de processus et d’autres milieux assuré par des tuyaux flexibles de haute pureté. Les pompes péristaltiques font également recirculer en douceur les cellules dans la solution, et elles garantissent que les cellules restent viables.
Voir les tâches de préparation des milieux
Fermentation : Croissance de microorganismes en vue de la synthèse biochimique de composés organiques.
La fermentation industrielle implique l'échantillonnage d’un réservoir au pH, à la ventilation, à l’agitation et à la température contrôlés. Elle nécessite davantage d'étapes préliminaires que les autres tâches de biotransformation. Les microorganismes communément utilisés lors de ce processus sont les cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), les levures, les champignons et les bactéries. Les pompes péristaltiques Masterflex® sont utiles lors de cette tâche, et elles sont recommandées avec les pompes à membrane. Les pompes péristaltiques bénéficient de capacités de dosage précises et, contrairement aux pompes à membrane, elles sont munies d'une voie pour liquides isolée et non convolutée. Cela facilite les travaux de maintenance, et garantit qu’aucun produit ne stagne dans une crevasse.
Voir la tâche de fermentation
Collecte : Recueil ou clarification du produit de la fermentation
Les méthodes habituelles de collecte incluent la filtration à flux tangentiel (TFF) ou la centrifugation, qui servent à concentrer le composant cible. Quelle que soit la méthode utilisée, la qualité et la pureté sont d'une importance capitale. Les matériaux humidifiés (tout matériaux entrant en contact avec le liquide) doivent être validés USP Classe VI et stérilisés. Les pompes péristaltiques restent précises à des pressions élevées, ce qui les rend idéales pour des tâches de filtration centralisées.
Voir la tâche de récolte
Purification : Élimination des impuretés lors des tâches de récolte et de clarification
On utilise la chromatographie par affinité et échange d'ions pour éliminer les métaux et les sous-produits de réaction, en même temps que des méthodes supplémentaires de filtration. Depuis récemment, les assemblages à usage unique pour éléments de tuyaux sont privilégiés pour cette tâche, car on demande des rendements et une versatilité plus élevée sur le sol du processus. Une voie d'écoulement isolée pour le fluide des pompes péristaltiques, telles que les pompes Masterflex® est essentielle lors de cette tâche. Ces pompes minimisent le potentiel de contamination et réduisent la nécessité de valider les matériaux.
Voir la tâche de purification
Fill-Finish : transférez en douceur un produit stérile en vue de son emballage ou de sa lyophilisation
Ce processus critique, ultra-réglementé dans le respect des exigences légales internationales en matière de conformité, est celui qui permet de transférer le produit stérile, lequel se présente à présent sous sa forme la plus précieuse, vers une éprouvette ou un flacon stérile avant d’être emballé et distribué ou envoyé à la lyophilisation (séchage par le froid) avant d’être emballé. Les pompes constituent le choix numéro un de par leur capacité à faciliter les remplacements, à réduire les contaminations croisées et à pomper en douceur les liquides, grosses molécules et cellules vivantes sensibles au cisaillement. Le précieux produit final est contenu dans les tuyaux et n’entre jamais en contact avec une quelconque partie de la pompe. Nos assemblages stérilisés à usage unique, développés spécifiquement pour ce processus, élimine les temps morts occasionnés par le nettoyage.
Voir la tâche de fill/finishC’est le moment de rendre votre processus plus sûr
- Exactement ce qu'il vous faut
Choisissez parmi des milliers de composants. Nous configurons, validons et emballons les produits de manière personnalisée pour répondre à vos besoins. - Exactement quand vous en avez besoin
Arrêtez de nettoyer et de revalider votre système. Nous gérons votre stock et nous vous envoyons vos assemblages selon le calendrier défini. - Demandez un devis dès aujourd'hui
Les experts de Masterflex à usage unique établissent un devis accompagné d’un schéma complet, suivi par un échantillon, avant que vous ne donniez votre accord.
Personnalisons vos assemblages
Assemblages personnalisés
Une validation de la stérilisation sur laquelle vous pouvez compter
Validation et conditionnement