- Accueil
- Disciplines
- Production
- Solutions Avantor pour la manipulation des liquides
- Pompes péristaltiques et soutions de manipulation des liquides Masterflex
- Assemblages de biotransformation à usage unique Masterflex
- Solutions pour les tâches biopharmaceutiques
- Tâche de processus de fermentation pour la biotransformation
Tâche de processus de fermentation pour la biotransformation
Évent de filtration
De nombreuses applications biopharmaceutiques nécessitent l’utilisation d'évents de filtration au niveau de la ventilation du réservoir. Généralement, ces filtres sont stérilisés afin d'éviter tout risque de contamination. Ces filtres font également office de stabilisateurs de pression pour l’environnement du réservoir.
Bouteille d'échantillonnage
Les réservoirs, la verrerie et les flacons conservent les produits aux différentes étapes de fabrications d'un médicament. Ils sont stériles ou ils nécessitent d'avoir une barrière stérile entre la verrerie et le produit (comme une gaine de réservoir) afin de minimiser le risque de contamination. Des ports de réservoir sont pré-commandés pour répondre aux besoins de l’application. Les flacons d'échantillonnage comporteront un évent de filtration afin d'éviter que ce flacon soit sous pression pendant la distribution, et d’empêcher toute contamination croisée.