Hottes d'aspiration
La hotte joue un rôle fondamental pour toute la sécurité du laboratoire.
Elle protège activement l'opérateur contre le risque d'inhalation de substances chimiques toxiques et réduit significativement le risque d'incendie et d'explosion, grâce à son effet diluant sur les gaz et vapeurs inflammables.
Autoprotect par Köttermann
La protection active du personnel de laboratoire