Autoprotect par Köttermann
Autoprotect de Köttermann, pour la protection active du personnel de laboratoire. Conception intelligente de la hotte d'aspiration et fermeture automatique du volet lorsque l'opérateur quitte la station de travail.
AutoProtect offre une protection active à toutes les personnes travaillant avec des hottes d'aspiration. AutoProtect ferme automatiquement le volet avant, limite au maximum les risques potentiels pour l'utilisateur et se conforme de façon optimale aux exigences formulées par BG Chemie (Union allemande des travailleurs de la chimie).
Résumé des caractéristiques et des avantages :
- Lorsque personne ne travaille au niveau de la hotte d'aspiration, AutoProtect ferme automatiquement le volet avant. Les substances dangereuses ne peuvent pas s'échapper dans l'air et les employés sont protégés des explosions au sein de la hotte d'aspiration.
- Le capteur infrarouge en option stoppe le volet avant lorsque des objets dépassent de la hotte.
- AutoProtect avec butoir du volet avant intégré : le limiteur sans impact électronique ouvre toujours le volet avant à la hauteur correcte.