Méthode photométrique DBO
Le test DBO est un test en tube photométrique développé par Merck.
- Réactifs d'analyse calibrés et conformes aux normes en vigueur pour plus de sécurité
- Le système de codes-barres permet un fonctionnement rapide et simple.
- Documentation complète du contrôle qualité pour chaque test
- Une incubation de 5 jours est toutefois nécessaire, mais les étapes de manipulation sont moins nombreuses que pour d'autres méthodes d'analyse.