Entonnoirs de filtration
Entonnoirs de filtration jetables avec membrane, stériles
Entonnoirs de filtration MicroFunnel 100 à 300 ml
Idéaux pour l'analyse du contrôle qualité des liquides aqueux utilisés dans la production pharmaceutique. Étiquetés individuellement pour la traçabilité des lots.
Entonnoirs de filtration pour analyseurs de boisson Microcheck II™
Entonnoir de filtration à usage unique et facile d'utilisation pour répondre aux besoins d'analyse microbienne pour les boissons.
Entonnoirs de filtration MicroFunnel Plus, 300 ml
Ensemble d'entonnoirs de filtration et de cuvette à échantillons pour éliminer le risque de contamination. Les produits avec membrane Supor® sont conçus pour permettre l'échantillonnage de l'eau chaude jusqu'à 90 °C.
 Entonnoir de filtration MicroFunnel™ Plus
Entonnoirs de filtration à usage unique sans membrane, stériles
Entonnoirs de filtration Sentino®, 100 à 250 ml
Conviennent pour l'analyse de l'eau potable et des eaux usées, le contrôle des eaux environnementales et des eaux de plaisance, le contrôle des systèmes d'eau industriels et l'analyse des boissons.
Entonnoirs de filtration réutilisables, autoclavables
Entonnoirs de filtration magnétiques Sentino®
Convient pour l'analyse de l'eau potable et des eaux usées, le contrôle des eaux environnementales et des eaux de plaisance, le contrôle des systèmes d'eau industriels, l'analyse des boissons, les matières premières pharmaceutiques, les intermédiaires et le produit final.