Membranes certifiées pour l'analyse microbiologique
![]() |
Recharges de membranes pour distributeur de membranes Sentino® Leur taille permet d'occuper moins d'espace de stockage et de réduire ainsi les déchets dus au conditionnement Membrane en mélange d'esters de cellulose GN-6 Metricel® Le mélange d'esters de cellulose est le milieu de filtration le mieux accepté pour l'analyse microbiologique, et permet de récupérer un maximum d'organismes. Membrane haut débit optimisée pour les exigences de filtration biologique, pharmaceutique et de stérilisation. La membrane haut débit avec fond sombre fournit un excellent contraste pour le comptage de colonies opaques. La disposition de la grille de points exclusive ne favorise pas ni n'entrave la croissance des colonies.
|