Extraction en phase solide
Évaluation des performances – Plus de rapidité, de séparations fines, une reproductibilité élevée et des résultats précis en chromatographie analytique
Product selection
Sorbants pour SPE J.T.Baker® BAKERBOND
Matériau absorbant conditionné en vrac.
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ extraction columns
1ml, 3ml and 6ml columns, round-rimmed and earshaped in ultraclean polypropylene or glass.
Disques d’extraction J.T.Baker® BAKERBOND spe™
Disques de 50 mm pour échantillons de 200 ml à 2 L. Il ne s’agit pas de disques à cartouche ou à membrane.