Acides de haute pureté
Les gammes d'acides de haute pureté J.T.Baker® et Macron Fine Chemicals™ répondront à vos attentes — y compris pour détecter des traces métalliques à des niveaux ppt extrêmement faibles.
Product selection
Acides ultrapurs ULTREX II, J.T.Baker®
Recommandés pour les analyses les plus exigeantes d’éléments traces ; jusqu’à 65 éléments traces analysés pour vérifier que la contamination est inférieure à la plage ppt...
Acides J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED
Recommandés pour des applications ICP-OES/AES et GFAA ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un test ppb de traces métalliques...
Acides et réactifs BAKER ANALYZED ACS, J.T.Baker®
Recommandés pour des applications AAS qualitatives ainsi que pour la chimie générale par voie humide...
Acides, Macron Fine Chemicals™
Les acides Macron Fine Chemicals™ fournissent des résultats très fiables et homogènes lors de l’analyse ppb de traces métalliques...