Pompes péristaltiques Masterflex® B/T® Series
Le meilleur du transfert des matériaux en vrac
Un débit maximal
Plage de débit : 0,3 à 42 LPM
Améliorez votre efficacité dans l’accomplissement de vos tâches
Les pompes péristaltiques Masterflex® B/T Series affichent les débits les plus élevés des pompes Masterflex®. Leurs atouts incluent :
  • Un transfert optimal en vrac par pompe péristaltique
  • Une plage de débit supérieure
  • Des plages de débits allant de 0,3 à 42 LPM
Nos pompes B/T Series rendent tout simplement votre travail plus efficace. Et grâce à leur moteur ultra-robuste et l’excellente protection contre les risques dont elles bénéficient, elles sont faites pour durer. 
Composants de pompe Masterflex B/T Series
Réimager la gestion des fluides
NOUVELLE technologie de capteur intégrée, écran tactile intuitif et surveillance à distance MasterflexLive® pour l'industrie biopharmaceutique de demain
Pompe Masterflex B/T® MasterSense™ BioPharma, compatible avec les réseaux EtherNet/IP™ et Profibus, 11 à 321 tr/min ; 90 à 260 VCA
Une large plage de débit, de 0,65 à 42 LPM (0,17 à 11,1 GPM), pour une intégration dans vos applications de bioprocédés à haut débit. La tête de pompe accepte les tailles de tubulure de pompe B/T PerfectPosition® B/T 87 et B/T 91 pour des performances reproductibles et fiables. La technologie de capteur à tête ouverte arrête le moteur d'entraînement lorsque la tête de pompe est ouverte.
En savoir plus
Services et outils personnalisés
Solutions d'ingénierie personnalisées
Un partenariat sur les pompes fabriquées sur-mesure, pour faire du rêve réalité, depuis plus de 50 ans.
En savoir plus
Tuyaux de longueur personnalisée à la demande
Nous possédons la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins, et vous faire gagner du temps et de l’argent. Choisissez votre type, votre longueur et votre quantité de tuyaux.
En savoir plus
MasterflexLive®
Grâce à MasterflexLive®, vous avez un contrôle en temps réel de l’ensemble des paramètres de votre pompe.
En savoir plus
Masterflex à usage unique
Votre source d'assemblages de biotransformations à usage unique, stériles
En savoir plus
Gamme de pompes péristaltiques Masterflex — Boutique par plage de débit
Ismatec® Series
Micro-débit, degré d’exactitude élevé
Plage de débit :
0,0001 à 365 ml/min
Pompe microdébit >
L/S® Series
Contrôle précis du débit
Plage de débit :
0,00005 à 3400 ml/min
Débit de précision >
I/P® Series
Des systèmes puissants
Plage de débit :
0,001 à 26 l/min
Débit industriel >
B/T® Series
Débit maximal
Plage de débit :
0,3 à 42 l/min
Pompes débit maximal >
Vous avez besoin de davantage d'informations ou d'aide pour sélectionner le produit le plus approprié pour votre application ?
Nos experts sont prêts à vous aider.
Contactez-nous