Bains à ultrasons
Le nettoyage ultrasonique est le processus le plus approprié pour les articles délicats.
Cette technique de nettoyage utilise les ultrasons (généralement à partir de 15–400 kHz). L'efficacité du nettoyage est due au phénomène de « cavitation », qui génère dans la solution une « bulle de nettoyage » qui présente une pression intérieure très élevée (plus de 1000 atm).