Armoires de sécurité asecos
Les différents types d'armoires de sécurité
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Q-Line: Armoires de sécurité pour produits Les armoires de sécurité Q-Line stockent tous vos produits inflammables. |
UB-Line: Armoire sous paillasse réfrigérée Ces armoires de sécurité sous paillasse stockent des liquides inflammables. Les armoires UB-Line peuvent être placées sous votre hotte ou votre sorbonne. Disponible également avec une ventilation réfrigérée et filtrée. |
V-Line: L'économiseur d'espace pour le laboratoire et l’industrie Cette armoire de sécurité offre le même volume de stockage qu'une armoire standard. Les armoires V-Line apportent plus de confort avec les tiroirs verticaux pour une manipulation et un stockage des produits plus faciles. |
SL-Line: Armoires pour produits corrosifs acides et bases non inflammables Les armoires SL-Line peuvent stocker vos produits corrosifs : acide nitrique, acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium, etc. |
|||