Équipements et accessoires pour CCM/CCMHP
Toutes sortes de produits essentiels sont nécessaires à la chromatographie sur couche mince (CCM ou CCMHP) en laboratoire. Avantor® propose une large sélection d’équipements et accessoires pour CCM/CCMHP, dont des bacs, des applicateurs, des moniteurs, des atomiseurs, des sorbants et bien plus encore.
Instruments : système de documentation Supelco® TLC Explorer
Solution instrumentale supérieure pour des analyses fiables sur plaques CCM Permettant d’analyser une ou plusieurs plaques, cet équipement et ses trois sources de lumière à LED permet un contrôle visuel rapide ou une analyse et une quantification basées sur un logiciel.
Bacs de développement CCM
Bacs en verre ultrasolide aux rebords biseautés, ce qui élimine le risque de coupures. Leurs parois transparentes permettent d’avoir une vision claire du contenu des bacs.
Applicateurs de boîtes CCM
Des capillaires à usage unique sont disponibles pour les applications de plaques CCM manuelles ou automatiques.
Atomiseurs/Pulvérisateurs
De multiples options pour diffuser un brouillard pulvérisé homogène, en éliminant la formation de gouttelettes et d’éclaboussures.
Sorbants CCM
Toute sortes de standards et d’adsorbants modifiés disponibles avec ou sans indicateurs fluorescents.
Lumières et ampoules à UV
Conçues pour être à la fois légères et robustes. Ampoules longue durée pour les applications CCM.
Moniteurs de plaques CCM
Conçus pour fonctionner à la fois avec les cuves en verre pour CCM et CCMHP, les moniteurs de plaques CCM permettent à leur utilisateur de développer facilement et efficacement des plaques, grâce à des systèmes intelligents intégrés à des modèles sélectionnés destinés à alerter l’utilisateur lorsque la distance de développement désirée a été atteinte.