Étude de cas : Filtration à flux tangentiel (TFF) et Repligen
Répondre aux besoins actuels et futurs de la biofiltration
En biochimie et dans le développement et la production de biomolécules, l’une des techniques clés utilisées du stade de la recherche au stade de la production est la filtration à flux tangentiel.
Lors de la filtration à flux tangentiel (TFF), connue aussi sous le nom de filtration à flux croiséun fluide passe tangentiellement à travers la surface d'un filtre poreux ou d'une membrane. Ce qui est dépasse la taille des pores de la membrane reste sur le parcours de l’écoulement et ce qui est inférieur traverse la membrane. Ce mode de filtration garantit un rendement supérieur et une durée de vie plus longue du filtre ou de la membrane par rapport à la filtration à flux direct, qui force le fluide perpendiculairement à travers un milieu filtrant. La TTF est utilisée pour de nombreuses applications de filtration différentes, y compris les suivantes :
- Purification et concentration de produits biopharmaceutiques et de particules de diagnostic
- Solutions de dessalage
- Filtration de l’eau au point d'utilisation
- Stérilisation à froid des milieux de culture
- Purification et concentration des protéines
- Élimination et concentration des virus
- Clarification des Lysats
- Perfusion dans un bioréacteur
- Diafiltration de cellules entières
Qu’il s'agisse de la plus petite échelle d’ultrafiltration ou de la plus grande échelle de microfiltration, ou quelque part entre les deux, de nombreuses entreprises pharmaceutiques de traitement des liquides, des entreprises de biotechnologie, et même des laboratoires de R&D plus petits, emploient la TFF tout au long de leurs processus.
L’un des leaders de la fabrication de systèmes complets et de nouveaux milieux pour la filtration membranaire sur le marché de la TFF est Repligen de Los Angeles, en Californie. Pendant les 15 dernières années, Repligen a travaillé avec Masterflex® pour concevoir le matériel pour pompe péristaltique qui est incorporé dans leurs systèmes.
Défi
Les systèmes de TFF modernes actuellement produits par Repligen peuvent retracer la genèse de leur conception jusqu’en 2004. À cette époque, l’entreprise Repligen, déjà connue pour ses produits de filtration, a pris la décision commerciale de développer un système exclusif de surveillance basé sur la TFF et incorporé dans les pompes. Elle savait aussi, en se fondant sur la manière dont ses clients allaient utiliser les systèmes, qu’il était essentiel de rendre jetable et facilement stérilisable la plus grande partie du parcours du fluide. Cela signifie que la meilleure pompe de son système devrait être une pompe péristaltique, une technologie qu'elle ne fabriquait pas elle-même.
Comme Tony MacDonald, président de Repligen l'a dit, « Nous voulions développer le système le plus économique et le plus complet sur le marché. » En fait, son objectif était de se distinguer de la concurrence en créant des systèmes complets incluant le matériel nécessaire : équipement, tubes, raccords et accessoires. Avoir un système complet « dans la boîte » permettrait aux clients de commencer à utiliser concrètement le nouvel équipement juste après l’avoir installé.
« Toutefois nous savions dès le début que nous ne voulions pas être une entreprise de pompe », a déclaré MacDonald. C’est pourquoi Repligen avait besoin de trouver un fabricant de pompe avec lequel créer un partenariat pour développer les pompes personnalisées nécessaires.
Solution
La première entreprise que Repligen a approchée ne souhaitait pas de partenariat pour créer la solution de pompe personnalisée nécessaire. C’est alors que Repligen s’est tournée vers Masterflex et a trouvé le fournisseur qui pourrait répondre à ses besoins.
« Masterflex avant la ligne de produit nous permettant de réussir », a déclaré MacDonald. « Depuis le début, ils ont été très serviables et ont adapté leur pompe pour répondre à nos exigences. Au fil des années, ils ont procédé à des changements de l’emballage de la pompe, le micrologiciel de la pompe (firmware), du logiciel de commande, même des couleurs utilisées à la fois sur la tête et l’entraînement. C’était exactement ce que nous cherchions chez un fournisseur et c’était crucial pour le succès du développement et le lancement des systèmes qui constituent aujourd’hui la plus grande partie de notre ligne de produits ! »
Résultat
Avec plus d'une dizaine d'années de ventes à succès, Repligen s’est construit une histoire en poussant les limites vers une automatisation abordable. Le regard porté vers l’avenir, l’entreprise voit une forte demande pour une technologie basée sur la filtration, encore plus avancée, mais tout en restant accessible. Alors qu’une part croissante du parcours du fluide du système tend à devenir jetable et un intérêt accru étant déjà exprimé de remplacer la chromatographie d'exclusion stérique par la technologie TFF pour la séparation des protéines, les systèmes de demain seront probablement différents de ceux d’aujourd'hui. Même si c’est le cas, Repligen, accompagné de ses partenaires fournisseurs clés comme Masterflex, est déjà prêt à prendre des mesures pour répondre à ces besoins, car l’expansion du marché de la TFF est indubitable.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les systèmes TFF produits par Repligen, visitez l’entreprise sur le site www.repligen.com ou envoyez un e-mail à l'adresse suivante : customerservice@repligen.com.
En savoir plus sur nos solutions d'ingénierie personnalisées
Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont nous pouvons créer un partenariat avec votre entreprise pendant le développement de votre prochain(e) système ou technologie, contactez-nous au 1-800-MASTERFLEX ou par e-mail à techinfo@masterflex.com.