Ismatec : guide de sélection des tubes
Sélection de vos tubes
Pour compléter votre système de pompe Ismatec, commandez des tubes à 2 ou 3 arrêts avec code couleur ou des tubes nominaux. Des matériaux et tailles variés sont disponibles, ainsi que des tubes de rallonge.
Types de tubes
Tubes à 2 arrêts
Utilisez des tubes à 2 arrêts dans des cartouches de taille standard et des ensembles de lits tubulaires. Choisissez parmi les sept formulations de matériaux ci-dessous. Des tubes de rallonge sont également disponibles. Les arrêts des tubes sont pourvus de codes couleur en fonction du DI des tubes pour permettre de les identifier rapidement. Les arrêts maintiennent les tubes à la tension optimale nécessaire aux rouleaux de la tête de pompe pour bloquer les tubes. Il en résulte un pompage fiable et des débits reproductibles.
Tubes à 3 arrêts
Utilisez des tubes à 3 arrêts dans les mini-cartouches. Choisissez parmi les sept formules de matériaux ci-dessous. Des tubes de rallonge sont également disponibles. Les arrêts des tubes, avec code couleur en fonction du DI des tubes, maintiennent les tubes à la tension optimale nécessaire aux rouleaux de la tête de pompe pour bloquer les tubes. Il en résulte un pompage fiable et des débits reproductibles. Trois arrêts vous offrent la possibilité d'utiliser deux sections de tubes au lieu d'une seule. Une section fraîche est prête à l’emploi lorsqu’une section de tubes se fatigue.
Tubes nominaux
Utilisez des tubes nominaux avec les pompes à changement rapide et à lit tubulaire. Choisissez parmi les sept formules de matériaux ci-dessous.
Informations relatives au matériau des tubes
Matériau | Apparence | Température | Durée de vie à 100 t/min | Avantages | Application |
---|---|---|---|---|---|
Tygon | Transparente | de -50 à 74 °C | 300 heures | Transparente et économique | Acides, alcali, fluides visqueux |
Tygon LFL | Transparente | de -50 à 74 °C | 300 heures | Qualité pharmaceutique. La plus longue durée de vie en flexion de tous les Tygon | Acides, alcali, fluides visqueux, produits pharmaceutiques |
Silicone (durci au péroxyde) | Translucide | de -60 à 260 °C | 800 heures | Excellente biocompatibilité | Fluides stériles |
Silicone (durci au platine) | Translucide | de -60 à 260 °C | 800 heures | Lixiviation très lente des composés organiques | Fluides stériles |
Norprene | Opaque, noir | de -50 à 130 °C | 1 400 heures | Long life | Acides, alcali, usage universel |
Viton | Opaque, noir | de -20 à 205 °C | 160 heures | Résiste à la plupart des produits chimiques | Acides, alcali, solvants, fluides visqueux |
PharMed | Opaque, beige | de -50 à 130 °C | 1 400 heures | Qualité pharmaceutique | Acides, alcali, fluides stériles, fluides visqueux |
Comment commander Tubes à 2 et 3 arrêts
Choisissez entre des tubes à 2 ou 3 arrêts selon les exigences de votre pompe
ÉTAPE 1
Choisissez le matériau des tubes
ÉTAPE 2
Choisissez le diamètre intérieur (DI) requis pour le débit et le système de pompe
ÉTAPE 3
Complétez votre système avec des tubes de rallonge. Vous pouvez connecter des tubes à arrêt et des tubes de rallonge avec des raccords cannelés ou en les raccordant ensemble par « splicing ».