Ohaus
Ohaus propose une gamme complète de balances conçues pour une utilisation dans les environnements industriels : de modèles compacts, faciles à utiliser ou conçus pour les applications alimentaires (conformité HACCP) à des modèles modulaires, grande capacité, à niveau élevé de précision et équipés de fonctionnalités avancées convenant à des applications spécifiques telles que le comptage des pièces, le contrôle du poids et bien plus.
Ranger® 7000
Simplifie les applications industrielles, même les plus complexes.
- Dix modes d'application avancés pour les applications complexes, possibilité de contrôler des périphériques et/ou une plateforme de pesage avec un kit en option
- Résultats rapides et précis grâce à un temps de stabilisation d'une seconde, et résolution d'affichage allant jusqu'à 75 000 d ou 350 000 d
- Balance modulaire avec un boîtier en métal moulé IP 54 et un indicateur en métal scellé pour garantir la longévité
- Capacité (plage) : 3 à 60 kg ; lisibilité (plage) : 0,01 à 10 g.