Boîtes de contact et lames gélosées
Boîtes de contact disponibles sous blister, double ou triple emballage, conformes aux normes. Disponibles avec neutralisants TLHTh (Tween, lécithine, histidine, thiosulfate) et certificat d'irradiation.
Boîtes de collecte, prêtes à l'emploi, irradiées permettant l'analyse active ou passive de l'air. Elles sont fournies sous blister ou dans un conditionnement classique, conformément aux normes.
Lames gélosées de contact ou pour immersion double faces avec ou sans neutralisants.
Boîtes de contact
Méthode simple et efficace pour détecter des contaminations microbiologiques sur les surfaces.
Lames gélosées
Les tests avec des lames gélosées de contact ou pour immersion sont des indicateurs sûrs, fiables, économiques et rapides de la présence de bactéries, de levures et de moisissures sur les surfaces ou dans les liquides...
Mini-incubateur
Mini-incubateurs pratiques pour lames immergées et boîtes de contact pour les tests d'hygiène.