Pénurie de Siloxane : des solutions alternatives pour les tuyaux
Comme vous le savez déjà, actuellement, nous faisons face à une pénurie mondiale de siloxane, ce qui fait que l’approvisionnement est limité et que le prix du silicone augmente partout dans le monde.
Les informations les plus récentes attestent de l’existence d'un problème sur le long terme, pouvant potentiellement durer plusieurs années, ce qui affecte l’approvisionnement mondial en matières premières qui constituent le silicone. Malheureusement, nous constatons que cette situation impacte notre capacité à vous fournir des tuyaux en silicone en temps et en heure, et à nos tarifs actuels.
Masterflex propose une large gamme de solutions de tuyaux qui répondent à vos besoins. Toutes les formulations dont la liste figure ci-dessous sont biocompatibles USP de classe VI et certifiés FDA 21 CFR 177.2600 et les documents de validation correspondants sont disponibles. Si vous ne savez pas quelle est la prochaine étape ou si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter les spécialistes de vos applications.
Nos meilleurs tuyaux pour applications haute pureté
Tuyaux pour pompes Masterflex Puri-Flex :
- Bat le silicone lors des principaux tests de performance
- Toujours en stock
- Scellables à chaud et soudables
- Peu de substances extractibles ou lessivables
- Peu d’émission de particules vers les produits
- Faible affinité pour les protéines
Pour les systèmes de collecte des cellules et de traitement des milieux de culture, ainsi que les lignes de traitement des bioréacteurs.
Tuyaux translucides PURI-FLEX™
Premium de Masterflex qui émettent bien moins de particules et prolongent la durée de vie de la pompe que le silicone.
Autres alternatives intéressantes aux tuyaux en silicone :
Pour la préparation des tampons et des milieux de culture, les assemblages à usage unique et le scellage/soudage aseptique.
Pharmed™
Une option de tuyaux opaques populaire parmi la communauté de la biofabrication. Pharmed™ est non toxique, non hémolytique, scellable à chaud et soudable.
Achetez les tuyaux Pharmed
Pour la fabrication de vaccins et la filtration et la fermentation de la production.
PHARMAPURE®
Notre formulation la plus propre actuellement, opaque, émettant très peu de particules, c’est le choix optimal pour les processus aseptiques et de biotransformation.
Achetez les tuyaux PHARMAPURE
Pour la production/la transformation de produits chimiques de spécialité et les tests diagnostics.
CHEM-DURANCE® BIO
Quand vous en avez besoin de matériaux résistants aux produits chimiques et biocompatibles, avec une émission extra-faible de particules, c’est le choix numéro un. Tuyaux opaques.
Achetez les tuyaux CHEM-DURANCE BIO
Clause de non-responsabilité : Ces formulations de tuyaux Masterflex sont biocompatibles et certifiés FDA 21 CFR et USP Classe VI, et les documents de validation correspondants sont disponibles à la demande. Remarquez que ces formulations constituent uniquement des suggestions de remplacement ; il faut toujours tester les tuyaux avant de les utiliser.