Échantillonneurs pour les liquides
Équipement d’échantillonnage pour le prélèvement d’échantillons depuis les contenants et les profondeurs les plus variés, depuis de petits jerrycans à de grands bassins, des réservoirs ou des cours d’eau ouverts.
Échantillonneurs et siphons plongeurs
Échantillonneurs pour liquides à faible viscosité. Disponibles en différentes variantes, longueurs et matières de sorte que l’échantillonneur peut être adapté à l’application.
Pelles
Fabriquées en diverses matières pour récolter et échantillonner des liquides et matières visqueuses. Des solutions télescopiques permettent d’atteindre des points d’échantillonnage distants.
- Échantillonneurs pour liquides – acier inoxydable, manipulation à une main
- Pelle en acier inoxydable
- Échantillonneur Liquid-Cup sampler – acier inoxydable
- Pelle en PTFE
- Pelle de chimie – PP
- ChemoSampler – pour les acides, les alcalins et les détergents
- TeleScoop – tiges télescopiques avec accessoires
Échantillonneurs à vide
Une solution pratique lorsque des échantillons doivent être prélevés à une profondeur (jusqu’à 5 m) ne pouvant pas être atteinte par des lances dont la longueur est limitée.
Flacon à immerger
La solution lorsque des échantillons de liquides doivent être prélevés à une profondeur considérable.