Réactifs Hydranal™ pour la détection d’eau
La teneur en eau joue un rôle important dans les performances de nombreux produits. HydranalSafeSPEC ™ de Honeywell Research Chemicals est votre fournisseur de confiance d’un portefeuille complet de réactifs permettant la détection d’eau par titration selon Karl Fischer. Les réactifs et les étalons d’eau Hydranal ont toujours été développés et produits dans notre usine de Seelze, en Allemagne, ce qui vous garantit de bénéficier depuis toujours de la même composition, de la même qualité, du même service et de la même assistance technique. La titration selon Karl Fischer nouvelle génération est arrivée.
Titrants et réactifs Hydranal™ pour la détection d’eau par titrations volumétriques Karl Fischer
Découvrez la large gamme de produits Honeywell, des titrants et des réactifs de haute qualité pour les applications volumétriques. Avantages des réactifs Hydranal :
- Grande vitesse de titration
- Points finaux stables
- Résultats précis
- Longue durée de conservation
- Large applicabilité
- Leader mondial de l’assistance technique
Réactifs Hydranal™ pour détection d’eau par titration coulométrique
Une large gamme de réactifs colorimétriques basés sur différentes compositions de solvants permet de prendre en charge la grande variété d’échantillons analysés. Les avantages des réactifs coulométrique Hydranal :
- Facile à utiliser
- Haute précision pour les quantités d’eau à l’état de traces
- Des conditions stables pour la verrerie de titration
- Large gamme de produits
- Longue durée de vie (jusqu’à cinq ans)
Améliorez vos analyses grâce aux étalons d’eau Karl Fischer Hydranal™
La gestion de la qualité joue un rôle important dans la titration selon Karl Fischer (KF). Améliorez vos analyses et vos recherches grâce aux étalons d’eau et aux matériaux de référence Hydranal :
- Large gamme de produits pour la titration volumétrique et colorimétrique KF, ainsi que l’application indirecte au four
- Fabrication selon les normes ISO en vigueur
- Vérification par rapport à des normes externes telles que NIST SRM 2890
- Longue durée de conservation
- Emballage très pratique, avec un mode d’emploi détaillé
- Documentation de l’analyse affichant la teneur exacte en eau ainsi que la date de péremption fournie avec chaque emballage
Être plus efficace dans la méthode Karl Fischer - Questions et réponses
Conseils et astuces pour réaliser et éviter les erreurs dans cette méthode complexe