Autoclaves de laboratoire et accessoires
Les autoclaves sont utilisés pour stériliser les équipements et les fournitures en les soumettant à de la vapeur saturée à haute pression.
Les chargements typiques peuvent contenir de la verrerie de laboratoire, des équipements et instruments et, bien évidemment, des milieux de culture. Le pré-traitement avant élimination et la stérilisation des déchets est un secteur pour lequel l'utilisation des autoclaves progresse. On peut, par exemple, traiter des déchets pathogènes avant l'élimination finale.
Nous proposons des autoclaves de paillasse ainsi que des autoclaves de laboratoire de plus grande taille, avec au choix un chargement frontal ou un chargement par le dessus. Différentes tailles sont disponibles. Ils proviennent des principaux fournisseurs ainsi de la propre gamme VWR Collection.
Si vous avez besoin de la validation de votre cycle d'autoclavage, VWR peut vous proposer une large gamme d'enregistreurs de données, ainsi que les accessoires indispensables tels que panier, chariots et films.
Autoclaves horizontaux avec chargement par l'avant
Les derniers modèles, dans toutes les capacités...
Supports et boîtes
Sélection de récipients pour manipuler facilement les matériaux à placer en autoclave ou à désinfecter...
Rubans adhésifs, feuilles et papiers
Eléments utilisés pour préparer les consommables pour l'autoclave...
Enregistreurs
VWR propose une grande variété d'enregistreurs de données...
Indicateurs de stérilité
Assurez-vous que la charge est stérile avec ces indicateurs pour autoclaves...