Produits de sécurité et vêtements de travail plus écologiques
Aujourd'hui, il existe des EPI et des vêtements de travail qui, sans faire de compromis sur la sécurité ou le confort, sont fabriqués d'une manière plus durable, qui utilisent moins de matières premières lors de leur fabrication ou de leur emballage, ou bien qui peuvent être éliminés ou recyclés lorsqu'ils sont usagés. Faites un tour parmi les articles ci-dessous, préférables du point de vue environnemental.
Nouveauté !
Masque de protection contre les particules 3M™ Aura™ série 9300+
Les masques de protection contre les particules 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ et 9332+ contiennent dorénavant au moins 25 % de matériaux recyclés.
Programme de recyclage des vêtements de protection Dupont TM Tyvek®
Ce schéma de recyclage des protections individuelles Dupont offre la chance d’éviter que les combinaisons et accessoires Tyvek® et Tyvek® IsoClean® ne finissent enfouies dans des décharges. Vous ne payez que les frais d’expédition !
Gants en bambou et mousse de nitrile Portwest NPR15
Avec un revêtement en mousse de nitrile, pour une préhension excellente dans des conditions humides ou sèches. Gant principal jauge 15 fabriqué en bambou durable
Baskets de sécurité Portwest Eco Safety S1P
Empeigne en maille recyclée, issue de bouteilles en plastique PET recyclées. Emballage recyclable écologique
Vêtement de travail Portwest Eco Hi-Vis
Vestes, gilets, pantalons, polaires, sweats, polos, t-shirts haute visibilité, fabriqués à partir d’un textile en polyester recyclé à 100 %
Gants en nitrile Halyard PUREZERO Life science
Leur fabrication est issue à 92 % d’énergie renouvelable. Les boîtes distributrices et les cartons extérieurs sont en matériaux recyclés.
Gants à usage unique Ansell MicroFlex 31-103
Gants compostables à base biologique PLA (à base de sucre) bénéficiant de la certification EN 13432, fabriqués au Portugal. Ils sont biodégradables à plus de 90 % en 180 jours dans des établissements de compostage industriel.
Ansell HyFlex® 11-842
Gants multi-usages fabriqués à partir d’un matériau constitué à 90 % de nylon/spandex recyclé. Réduction de l’empreinte carbone : 75 g de CO₂ eq/paire en moins. L’emballage intérieur sans plastique contient 53 % de matériaux en moins.
VWR® sustainable lab coats - your new lab coats recycled from your old ones
Made from 100% recycled, high quality mono fibre polyesters, can be completely recycled. The recycled material can be made into new garments. Collection and recycling service is included in the cost of the garment.
Combinaisons Portwest Biztex™ ST90
Les combinaisons de Type 5/6 peuvent être lavées jusqu'à 5 fois
Premiers secours Cederroth
Depuis janvier 2022, toutes les matières plastiques vertes qui constituent les postes et distributeurs Cederroth sont fabriquées à >85 % en plastique recyclé.
Collection de chaussures JALAS® Green Line
La première collection de chaussures de sécurité à bénéficier de l’Écolabel UE (JALAS® 6418 Bio, JALAS® 6468 Eko, JALAS® 6498 Nature).
Gants en nitrile écologiques VWR
La fabrication de ces gants a été repensée afin d'économiser du gaz et de l’électricité et de limiter les émissions de CO2, pour réduire votre empreinte écologique mais en vous proposant un gant doux pour la peau qui vous protège parfaitement.
Gants biodégradables Showa
Bénéficiant de la technologie révolutionnaire Eco Best Technology® de SHOWA, ces gants ont été conçus pour une biodégradation accélérée dans les décharges biologiquement actives.
Sous-gants de VWR
Ces sous-gants permettent à la transpiration de s’évaporer, ce qui rend les gants plus confortables, plus longtemps, et fournit donc une méthode qui évite le gaspillage.
uvex Bamboo TwinFlex D xg
Fabriqués à 45 % à partir de viscose de bambou et de polyamide recyclé. Avec moins d’emballage et classés neutres vis-à-vis des émissions de CO2 pendant leur production
Sous-gants uvex planet C500
Fabriqués à l’aide de la technologie Bamboo TwinFlex® qui garantit une résistance maximale aux coupures, une résistance exceptionnelle à l'abrasion, et ils sont extraordinairement confortables.
Lunettes Uvex planet i-guard
Une gamme modulaire de lunettes fabriquées à partir de matériaux biologiques et recyclés, avec un emballage optimisé, l'énergie utilisée lors du processus de production provient de la biomasse.
Lunettes de sécurité écologiques Bolle Solis Go Green
La monture en nylon est fabriquée à partir de filets de pêche recyclés, dans le cadre d'un processus de production et de transport écologique, sans emballage plastique.
Chaussures de sécurité Elten L10, à base de cuir écologique Terracare
Elten travaille avec des machines qui sont conçues pour une grande efficacité énergétique et matérielle. Ainsi, on génère moins de déchets lors du processus de fabrication. Fabriquées en Allemagne, d'où un trajet plus court pour le transport.
Chaussures de sécurité Portwest, respectueuses des principes véganes
Aucun produit ou sous-produit d'origine animale n’est utilisé dans la production de cette gamme de chaussures.
Chaussures de sécurité Uvex 1 G2 Planet
Fabriquées à partir de matériaux recyclés, avec des emballages recyclés. Produites dans une usine européenne qui a recours à de l’énergie renouvelable et produit peu de déchets
Combinaisons résistant aux produits chimiques Dupont, Tyvek® 500 Xpert
Conditionnement écologique (emballage en vrac en option) qui réduit les déchets et la consommation d'énergie.
Blouses de laboratoire préférables en termes d'environnement
Blouses de laboratoire fabriquées dans des matériaux recyclés, avec solution de recyclage lorsqu’elles sont usagées.
Casques JSP avec service de recyclage
Une gamme complète de casques de sécurité ayant un schéma de recyclage compatible gratuit (vous ne payez que l’expédition de retour).
Casques de sécurité uvex planet
La coque est fabriquée à 30 % de bioplastique, le serre-tête est recyclé à 50 %. Emballage recyclé et en quantité réduite.