Bains à circulation de chauffage et de refroidissement
Bains à circulation chauffants/réfrigérés VWR
Large choix de contrôleurs de température numériques avancés ou programmables avancés. Pompe à vitesse variable avec circulation externe et fonction de régulation de température. 
Thermostats chauffants/réfrigérants Huber, acier inoxydable, Ministats®
Conception compacte. Principalement utilisés pour les applications externes, mais l'ouverture du bain permet également de placer des objets dans un bain thermostatique. 
Thermostats chauffants/réfrigérants à circulation Lauda, thermoélectriques, LOOP
Thermostats à circulation thermoélectriques externes pour le contrôle de la température. Régulation de la température sans réfrigérant grâce à la technologie Peltier.
Bains à circulation chauffants/réfrigérés Grant, série LT ecocool™
Bains écologiques dotés d'une interface conviviale. Idéals pour les applications externes dans l'industrie pharmaceutique, l'enseignement, l'industrie et les sciences de la vie. 
Bains à circulation chauffants/réfrigérés Julabo, série CD-F CORIO™
Appareil de pointe doté d'une technologie professionnelle pour des applications exigeantes. Peut être utilisé pour réguler la température des applications internes ou externes.