Masterflex®, part of Avantor®
Masterflex®
Dédié depuis 1955 au succès de l'intégralité de vos tâches avec des fluides de la recherche à la production
Systèmes de pompes numériques Masterflex® L/S®
Leur utilisation est plus facile que jamais grâce à un moteur de haute précision sans entretien et une interface graphique. Disponibles avec un boîtier IP33 en plastique ou IP66 en acier inoxydable.
Système numérique de pompe de distribution Masterflex® I/P®
Parfait pour les applications automatiques des processus, ces moteurs de précision proposent des options de contrôle à distance et de programmation simple. Fonction anti-goutte qui garantit la précision de la distribution.
Tuyaux de pompe de précision Masterflex
Utilisez les tuyaux de pompe Masterflex dans vos pompes Masterflex pour des performances optimales. Extrudés sur mesure pour s'adapter aux pompes Masterflex et conçus pour une longue durée de vie dans les applications de pompes péristaltiques.
Pompes numériques Reglo Masterflex® Ismatec®
Les pompes à microdébits Ismatec sont parfaites pour les applications d’autoanalyse, de cellules d'écoulement, d’aspiration, d’OEM et d'alimentation de transfert à faible débit.
Fixations Masterflex®
Notre sélection complète comprend les fixations à barbelés pour les tuyaux flexibles, les fixations à compression ou les connecteurs de tubes pour les tuyaux rigides, les raccords de couplage à connexion rapide, et bien plus encore.
Capteurs à usage unique
Parfait pour des applications telles que la filtration tangentielle, la filtration croisée, la filtration en profondeur, la surveillance des bioréacteurs, et la chromatographie.