Modules et systèmes complets
VWR International propose des associations matérielles et logicielles, ainsi qu'une gamme complète d'accessoires et de services techniques spécialisés : une solution véritablement exhaustive pour vos applications en HPLC analytique ou préparative dans un domaine.
Le système LaChromUltra™, associé à des colonnes ultrarapides remplies de particules de taille ≤2 μm, permet la réalisation des méthodes HPLC conventionnelles jusqu'à 10 fois plus rapidement en vous offrant une productivité nettement accrue.
- ChromasterUltra RS
- Chromaster®
- Primaide
- Amino acid analysers
Download Chromaster Ultra RS brochure