Production de matériaux pour batterie
Production de matériaux pour batterie
Avantor fait avancer la science des batteries avancées pour contribuer à un monde meilleur
Actuellement, les batteries Li-ion sont majoritairement constituées de quatre éléments principaux : la cathode, l’anode, l’électrolyte et le séparateur.
- La cathode est une mince feuille d’aluminium revêtue d’un composé constitué d’un agent actif, d’un solvant, d’un additif super-conducteur et d’un liant. Les matériaux actifs de la cathode sont généralement constitués de lithium et de métal.
- L’anode est habituellement une mince feuille de cuivre revêtue d’un composé constitué d’un agent actif, d’un solvant, d’un additif super-conducteur et d’un liant. Le matériau actif de l’anode est le graphite (produit par synthèse ou issu de la mine).
L’électrolyte est constitué de sels, de solvants et d’additifs.
- Les séparateurs les plus courants sont, actuellement, composés de résine de synthèse telle que du polyéthylène (PE) et du polypropylène (PP)
Avantor vous aidera en vous proposant des matières premières sensibles, des produits chimiques, des équipements, des instruments, ainsi qu’une large gamme de produits pour la R&D, l’AQ/CQ, les tests, les environnements contrôlés, les EPI, la sécurité et la gestion des installations
Pour plus d’informations, contactez votre représentant local, ou remplissez notre formulaire de prise de contact
Environnement contrôlé
Avantor propose une large gamme de produits pour salle blanche qui vous permettent de protéger le produit et le processus.
Équipement de protection et sécurité
Avantor propose une large gamme d’EPI destinés à protéger l’opérateur lorsqu’il réalise des tâches de recherche, de fabrication ou de recyclage.
Gestion des installations
Avantor propose une gamme complète de produits pour que vos installations restent propres, sûres et organisées.
Produits chimiques et matières premières pour la production
Avantor propose une large gamme de produits chimiques pour la R&D et la protection de matériaux actifs pour batteries.
Équipements et instruments
Avantor distribue une large gamme d’équipement et d’instruments de processus de fabricants de renom.
R&D, AQ/CQ. Test
Avantor possède une large gamme de produits qui vous permettent de répondre aux exigences spécifiques de vos laboratoires de R&D, AQ/CQ & et tests.
PRODUITS INTÉGRÉS – PRODUITS CHIMIQUES ET MATIÈRES PREMIÈRES
L’électrolyte que l’on trouve le plus couramment dans les batteries au lithium est une solution de sel de lithium, telle que l’hexafluorophosphate de lithium (LiPF6)
Vêtements de protection
Découvrez notre gamme complète de vêtements de travail, de combinaisons à usage unique...
Harnais antichute
Systèmes individuels d’arrêt de chute
Protection des mains
Ici, affinez votre recherche de la paire de gants qui convient à votre application
Détecteurs de gaz
Détecteur de gaz multiples, détecteurs d’oxygène
Stockage de produits chimiques
Nos solutions de stockage de produits chimiques offrent des méthodes sécurisées de stockage des substances corrosives ou inflammables afin de protéger le personnel et les installations.