Système de filtration à débit tangentiel Minimate™
Le système de filtration à débit tangentiel Minimate™ rationalise les procédés de concentration, de dessalage et d'échange de tampons à l'échelle du laboratoire.
photo de la brochure pour la recherche page 10
  • Prêt à l'emploi, le système comprend l'ensemble du matériel, les tubes et les raccords nécessaires pour que votre procédé TFF soit rapidement en place.
  • Les procédés de concentration et de diafiltration peuvent être exécutés sur le même système avec une intervention minimale de l'utilisateur.
  • Design économique : facile à nettoyer et à réutiliser
Applications
  • Concentration et dessalage des protéines, peptides et acides nucléiques (ADN, ARN, oligonucléotides)
  • Récupération des anticorps ou des protéines recombinantes de milieux de culture cellulaire clarifiés
  • Séparation (fractionnement) de petites ou grandes biomolécules
  • Concentration des virus ou vecteurs de thérapie génétique
  • Préparation des échantillons avant chromatographie sur colonne
Consulter la brochure pour la recherche