Le gant jetable résistant aux produits chimiques le plus fin
Découvrez le nouveau gant Microflex 93-260 qui révolutionne la protection des mains contre les produits chimiques. Grâce à une conception à trois couches innovante, le modèle Microflex 93-260 offre une protection fiable aux travailleurs devant manipuler des produits chimiques.
Conception à 3 couches innovante*
Unique, la structure à triple couche du gant propose un intérieur doux spécifiquement pensé pour un enfilage et un retrait aisés. Flexible, la couche du milieu assure une protection maximale contre les acides comme les bases. Enfin, l'extérieur durable protège au maximum contre les solvants organiques. Comme l'extérieur du gant résiste plus longtemps aux conditions physiques et chimiques exigeantes, les travailleurs changent moins fréquemment de gants pour une productivité accrue.
Protection dure à cuire contre les produits chimiques
Le modèle Microflex 93-260 affiche une protection si élevée contre les produits chimiques qu'il respecte les exigences de certification EN 374 en Europe mais aussi de certification KOSHA en Corée. Testé face à des produits chimiques agressifs comme l'acide sulfurique, le N heptane, l'hexane et le méthanol, le gant Microflex 93-260 fait montre de délais de perméation impressionnants – surpassant souvent ses concurrents.
Confort incomparable
Intégrant un matériau composite innovant en nitrile et en néoprène, le modèle Microflex® 93-260 mesure uniquement 7,8 mil (0,19 mm) d'épaisseur et assure tous les avantages d'un gant à usage unique résistant aux éclaboussures : confort, ajustement, dextérité et saisie exceptionnels. Ces attributs combinés à la technologie de conception Ergoform contribuent à minimiser la fatigue musculaire de la main et de l'avant-bras au service de la productivité au travail tout en réduisant la probabilité d'accidents et de déversements coûteux ou dangereux.
* Le processus servant à la production du gant à 3 couches est en cours de brevetage.
Dépliants
Découvrez nos vidéos
![]() |
|||
Présentation du Microflex 93-260 |