Solvants Chromasolv™
Conçus sur-mesure pour répondre aux exigences de chaque méthode d’analyse spécifique, ces solvants peuvent être utilisés dans toutes sortes de domaines de l’industrie.
Solvants Chromasolv™ pour applications HPLC
Vous avez besoin d’un fournisseur de solvants auquel vous pouvez faire confiance. La compatibilité de l’ensemble de nos solvants avec l’analyse HPLC a été testée.
Solvants Chromasolv™ dans des conteneurs en acier inoxydable
Faites diminuer les coûts inhérents au stockage, à la manipulation et à l’élimination des solvants de 98 %...
Solvants Chromasolv™ pour applications LC-MS
Afin de préserver l’intégrité des travaux, tous les solvants LC-MS sont testés avec de la réserpine pour garantir qu’ils émettent de très faibles signaux d’impuretés dans les spectres ultra-sensibles.
Solvants Chromasolv™ pour l’analyse de résidus de pesticides
Large gamme de solvants spécialement conçus pour l’analyse des résidus de pesticides par chromatographie en phase gazeuse.
Solvants Chromasolv™ pour espace de tête GC
Gamme complète de solvants à la pureté supérieure respectant les exigences de l’USP, de la Ph. Eur. et de l’ICH pour l’analyse de l’espace de tête GC.