NANOCOLOR® Kit de test de tube photométrique pour la détermination de Nitrite
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Kit de test photométrique pour la détermination de nitrite dans les échantillons d'eau.
- Mesure directement dans le tube à essai, ce qui permet de gagner du temps et de réduire l'exposition aux réactifs chimiques
- Identification des cuves par code-barres pour un rappel facile des tests dans les spectrophotomètres NANOCOLOR®
- Réactifs pré-dosés avec précision et qualité constante d'un lot à l'autre
- Instructions par pictogrammes colorés et manipulation facile des tubes
- Tubes de 16 mm (OD) pour un pipetage facile
Le kit de test est évalué dans des tube (OD) de 16 mm. Il est préprogrammé sur les photomètres NANOCOLOR® et également compatible avec METTLER TOLEDO Easy VIS et Easy UV. Des données de programmation pour d'autres spectrophotomètres sont disponibles.
Analyse de l’eau de mer: Oui
Remarque: Domaine de mesure pour NANOCOLOR UV/VIS II
Information de livraison: Boîte solide avec 20 cuves rondes.