Imprimer
TriLink® 2'-Deoxyadenosine-5'-O-(1-Thiotriphosphate)
Fournisseur: TriLink BioTechnologies
N-8001-10 N-8001-1 N-8001-5
SOLUN-8001-10EA 568 EUR
SOLUN-8001-10 SOLUN-8001-1 SOLUN-8001-5
TriLink® 2'-Deoxyadenosine-5'-O-(1-Thiotriphosphate)
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
  • Grade: RUO
Attention: Item will be delivered at or below –20 °C and should be stored at or below –20 °C.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36a0da025a7bd407e9b73923ae9554baaaf2000d&vid=36a0da025a7bd407e9b73923ae9554baaaf2000d&prid=web&clid=SAPDAM