Imprimer
Microtubes à centrifuger, SafeSeal
Fournisseur: SARSTEDT
72.706 72.706.200 72.695.001 72.695.002 72.695.004 72.695.005 72.695.006 72.695.007 72.695.200 72.704 72.704.002 72.706.002 72.704.004 72.704.005 72.704.006 72.695.500 72.706.400
SARS72.706EA 63.18 EUR
SARS72.706 SARS72.706.200 SARS72.695.001 SARS72.695.002 SARS72.695.004 SARS72.695.005 SARS72.695.006 SARS72.695.007 SARS72.695.200 SARS72.704 SARS72.704.002 SARS72.706.002 SARS72.704.004 SARS72.704.005 SARS72.704.006 SARS72.695.500 SARS72.706.400
Microtubes à centrifuger, SafeSeal
Tubes Microtubes
En PP translucide.
  • Large charnière pour une fermeture facile et précise
  • Grande zone d'écriture sur le couvercle, graduée
  • Centrifugation de 30 000×g (tubes de 2,0 ml : pour 25 000×g)
Pour le transport, le stockage et le traitement des échantillons en laboratoire. Les tubes exempts d'ADN/de RNase et les bouchons à vis pour le stockage d'oligonucléotides synthétiques de haute qualité, d'enzymes, de tampons, etc. Les cames de retenue garantissent un ajustement en toute sécurité sous contrainte thermique.