Imprimer
Pointes de pipette
Fournisseur: SARSTEDT
70.3031 70.3030.100 70.3050 70.3050.200 70.760.501 70.1116.100 70.3010 70.3010.200 70.3010.100 70.1115 70.3010.205 70.1131 70.1131.100 70.760.201 70.760.202 70.3050.205 70.3040 70.765.100 70.765.200 70.1186.100 3021 70.1116.200 70.1130.460
SARS70.3031EA 0 EUR
SARS70.3031 SARS70.3030.100 SARS70.3050 SARS70.3050.200 SARS70.760.501 SARS70.1116.100 SARS70.3010 SARS70.3010.200 SARS70.3010.100 SARS70.1115 SARS70.3010.205 SARS70.1131 SARS70.1131.100 SARS70.760.201 SARS70.760.202 SARS70.3050.205 SARS70.3040 SARS70.765.100 SARS70.765.200 SARS70.1186.100 SARS3021 SARS70.1116.200 SARS70.1130.460
Pointes de pipette
Pointes de pipettes
Ces pointes haute qualité sont adaptées à la plupart des pipettes courantes.
  • Pointes stériles exemptes de DNase/RNase et d'ATP, et apyrogènes
  • Disponibles dans des sachets en vrac ou emballées dans des boîtes.
Tip StackPack: Tips are preloaded in reusable, stacked 96-tip trays. The trays are designed to safely cover each individual 96-tip layer, shielding the preloaded tips in the stack like a protective screen.