Imprimer
Joints à filetage de vis
Fournisseur: SciLabware
SQ13UB SQ18UB SQ24UB SQ28UB
BIBBSQ13UBEA 64.4 EUR
BIBBSQ13UB BIBBSQ18UB BIBBSQ24UB BIBBSQ28UB
Joints à filetage de vis
Adaptateurs Adaptateurs pour tubes filetés
PYREX®, verre borosilicaté.
  • Résistance aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
  • Conçu pour une utilisation avec la gamme de bouchons à vis en plastique, anneaux en caoutchouc de silicone et rondelles en PTFE
  • Sans badge
Il est utilisé par les souffleurs de verre pour la construction de la verrerie de laboratoire.