Imprimer
2-Oxocyclopentanecarboxylate d'éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethylcyclopentanone-2-carboxylate, Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
L04528.14 L04528.22
L04528.14EA 50.5 EUR
L04528.14 L04528.22
2-Oxocyclopentanecarboxylate d'éthyle ≥97%
2-Oxocyclopentanecarboxylate d'éthyle
Purity: 97+% CAS No.: 611-10-9 Molecular Formula: C8H12O3 Formula Weight: 156.18 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4520 Boiling Point: 225-228° Beilstein Reference: 387787 MDL No.: MFCD00001412
Formule: C₈H₁₂O₃
Point d'ébullition: 225…228 °C
Densité: 1.079
Point d'éclair: 77 °C (170 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001412
Numéro CAS: 611-10-9
EINECS: 210-253-0