2-Oxocyclopentanecarboxylate d'éthyle 95+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Ethylcyclopentanone-2-carboxylate, Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
173581000
173585000
173580250
ACRO173581000EA
110
EUR
ACRO173581000
ACRO173585000
ACRO173580250
2-Oxocyclopentanecarboxylate d'éthyle 95+%
2-Oxocyclopentanecarboxylate d'éthyle
Formule:
C₈H₁₂O₃ Point d'ébullition: 224…228 °C (760 mmHg) Densité: 1.05 g/cm³ Point d'éclair: 77 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001412 Numéro CAS: 611-10-9 EINECS: 210-253-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95.0 % |