6-Nitrochromone ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
6-Nitro-4H-chromen-4-one
H27167.14
H27167.06
H27167.03
H27167.14EA
246
EUR
H27167.14
H27167.06
H27167.03
6-Nitrochromone ≥97%
6-Nitrochromone
Purity: 97%
CAS No.: 51484-05-0
Molecular Formula: C9H5NO4
Formula Weight: 191.15
Melting Point: 172-175°
MDL No.: MFCD02954226
Formule:
C₉H₅NO₄ MW: 191.15 g/mol Point de fusion: 172…175 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02954226 Numéro CAS: 51484-05-0 |