N-(Chloroacétyl)morpholine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
B21548.06
B21548.03
B21548.06EA
109
EUR
B21548.06
B21548.03
N-(Chloroacétyl)morpholine ≥97%
N-(Chloroacétyl)morpholine
Purity: 97+%
CAS No.: 1440-61-5
Molecular Formula: C6H10ClNO2
Formula Weight: 163.61
Melting Point: 27-30°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00721939
Formule:
C₆H₁₀ClNO₂ Point de fusion: 27…30 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00721939 Numéro CAS: 1440-61-5 EINECS: 215-880-3 ONU: 3261 ADR: 8,III |