Imprimer
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
A10557.06 A10557.14 A10557.22
A10557.06EA 69.2 EUR
A10557.06 A10557.14 A10557.22
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate ≥98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Purity: 98% CAS No.: 2417-72-3 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 53-58° Boiling Point: 130-135°/2mm UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00032453
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Point d'ébullition: 130…135 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 53…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00032453
Numéro CAS: 2417-72-3
ADR: 8 III