Lithiumbis(triméthylsilyl)amide 1.0 mol/l dans le tert-butyl méthyl éther, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
345671000
345678000
345671000.EA
148
EUR
345671000.
345678000.
Lithiumbis(triméthylsilyl)amide 1.0 mol/l dans le tert-butyl méthyl éther, AcroSeal®
Lithiumbis(triméthylsilyl)amide
Formule:
C₆H₁₈LiNSi₂ Point d'ébullition: 55…56 °C (760 mmHg) Densité: 0,8 g/cm³ Point d'éclair: –28 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008261 Numéro CAS: 4039-32-1 EINECS: 223-725-6 ONU: 2924 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear to hazy yellow to brown Solution |
Titration Active base | 21 to 25 % (as LiNSi) |