Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 69739-34-0
Molecular Formula: C7H15F3O3SSi
Formula Weight: 264.34
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.3860
Boiling Point: 65-67°/12mm
Beilstein Reference: 2370068
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000405
Formule:
C₇H₁₅F₃O₃SSi Point d'ébullition: 65…67 °C (12 mmHg) Densité: 1,151 Point d'éclair: 36 °C (96 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00000405 Numéro CAS: 69739-34-0 EINECS: 274-102-0 ONU: 2920 ADR: 8,II |