Imprimer
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
SB01884DA SB01884EA
MAYBSB01884DAEA 0 EUR
MAYBSB01884DA MAYBSB01884EA
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₇ClFNO₃
Numéro MDL: MFCD00055659
Numéro CAS: 3919-74-2
EINECS: 223-486-8