Imprimer
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L10092.09 L10092.18
L10092.09EA 69.4 EUR
L10092.09 L10092.18
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 3919-74-2 Molecular Formula: C11H7ClFNO3 Formula Weight: 255.63 Melting Point: 201-203° Beilstein Reference: 806523
Formule: C₁₁H₇ClFNO₃
MW: 255.63 g/mol
Point de fusion: 201…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055659
Numéro CAS: 3919-74-2
EINECS: 223-486-8