Imprimer
N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, Ethyl 2-ethoxyquinoline-1(2H)-carboxylate
A13724.09 A13724.18 A13724.30
A13724.09EA 51.9 EUR
A13724.09 A13724.18 A13724.30
N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle ≥99%
N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle
Purity: 99% CAS No.: 16357-59-8 Molecular Formula: C14H17NO3 Formula Weight: 247.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 63-66° Boiling Point: 125-128°/0.1mm Beilstein Reference: 533048 Merck Reference: 14,3518 MDL No.: MFCD00006703
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
Point d'ébullition: 125…128 °C (0.1 mmHg)
Point de fusion: 63…66 °C
Numéro MDL: MFCD00006703
Numéro CAS: 16357-59-8
EINECS: 240-418-2
Merck Index: 14,3518