Imprimer
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B3161-1G B3161-250MG
TCIAB3161-1GEA 231 EUR
TCIAB3161-1G TCIAB3161-250MG
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Formule: C₂₄H₅₄P₂Pd
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03094580
Numéro CAS: 53199-31-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=effda9820c3f045883fb761b35526622236a26c0&vid=effda9820c3f045883fb761b35526622236a26c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %