Imprimer
N-Oxyde de 4-phénylpyridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Phenylpyridin-1-ium-1-olate, 4-Phenylpyridine 1-oxide
P1406-25G P1406-5G
TCIAP1406-25GEA 912 EUR
TCIAP1406-25G TCIAP1406-5G
N-Oxyde de 4-phénylpyridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Oxyde de 4-phénylpyridine
Formule: C₁₁H₉NO
MW: 171.1953 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006208
Numéro CAS: 1131-61-9
EINECS: 214-467-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4d77c7ac7dad0ba7e5c07fdcb8bae1a92b9e3fb&vid=e4d77c7ac7dad0ba7e5c07fdcb8bae1a92b9e3fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C